Merck
217638
Sigma-Aldrich
ヨウ化ナトリウム
ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaI
CAS番号:
分子量:
149.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder
不純物
<1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
SMILES記法
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化ナトリウムは、水酸化ナトリウムまたは炭酸ナトリウムをヨウ化水素酸で処理することによって調製できるイオン性化合物です。有機合成におけるヨウ化物源としてさまざまな用途に使用される試薬です。
アプリケーション
ヨウ化ナトリウムは以下の用途で触媒として使用できます:
  • α-アルコキシル化ケトンの合成。
  • アミンのN-tert-ブトキシカルボニル化。
アリールアミンをヨウ化アリールに変換するための試薬としても使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217638-VAR-D:
217638-BULK:
217638-100G:4548173986586
217638-5G:4548173986593
217638-2.5KG:4548173986562
217638-500G:4548173986579
217638-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Chesapeake Bay Institute technique for the Winkler dissolved oxygen method.
Carpenter JH.
Limnology and Oceanography, 10(1), 141-143 (1965)
Synthetic methods and reactions. 62. Transformations with chlorotrimethylsilane/sodium iodide, a convenient in situ iodotrimethylsilane reagent.
Olah GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(8), 1247-1251 (1979)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 648-648 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 999-999 (1994)
Anke de Vries et al.
Investigative radiology, 50(4), 297-304 (2015-01-01)
The objective of this study was to investigate the feasibility and the accuracy of spectral computed tomography (spectral CT) to determine the tissue concentrations and localization of high-attenuation, iodine-based contrast agents in mice. Iodine tissue concentrations determined with spectral CT