製品名
ポリエチレングリコール, average Mn 600, waxy solid (moist)
フォーム
waxy solid (moist)
品質水準
分子量
Mn 570-630
average Mn 600
屈折率
n20/D 1.467
粘度
10.5 cSt(210 °F)(lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
525.0 °F - closed cup
引火点(℃)
273.90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
202401-BULK:
202401-VAR:
202401-20KG:
202401-250G:
202401-10ML-KC:
202401-5G:
202401-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ポリオール法を用いた、さまざまな構造形態の貴金属ナノ構造体の合成について、ワシントン大学のYounan Xia教授に解説していただきました。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.