蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
350 °C (DIN 51794)
有効性
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>150 °C
mp
-50 °C
転移温度
flash point 180 °C
溶解性
soluble 70 g/L
密度
1.124 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- A structure-directing agent to synthesize iron vanadate (FeVO4) nanoparticles via co-precipitation method.
- An organic additive to prepare crystalline nanorods of calcium tungstate (CaWO4) using calcium chloride and sodium tungstate via solvothermal process.
- A surface modifier in the synthesis of calcium peroxide nanoparticles using CaCl2 as a precursor via hydrolysis-precipitation method.
- A green solvent in combination with H2O in the preparation of 4-sulfanylcoumarins by sulfanylation of 4-tosyloxycoumarins with thiourea and alkyl halides.
アナリシスノート
Hydroxyl value: 535 - 590
Average molecular mass: 190 - 210
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
IN28074839025:
8074831000:
8074832501:
8074830000:
IN28074830500:
8074830521:
8074839999:
8074832521:
8074835000:
試験成績書(COA)