Merck
202371
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
average Mn 300, hydroxyl
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリエチレングリコール, average Mn 300
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
Mn 285-315
average Mn 300
屈折率
n20/D 1.463
pH
6-7 (23 °C, at 10 g/l)
粘度
5.8 cSt(210 °F)(lit.)
mp
−15-−8 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
1.1 (typical)
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は親水性ポリマーです。エチレンオキシドのアニオン開環重合により、幅広い分子量、また多種多様な末端基をもつものを容易に合成することができます。架橋によるネットワーク構築により、PEGは多量の水を含有可能な「ヒドロゲル」を形成します。ヒドロゲルの形成は、電離放射線の照射、又はPEG反応性鎖末端を用いたPEGマクロマーの共有結合性架橋により開始できます。PEGは免疫応答を誘発しないため、生物学的用途に適した材料です。
アプリケーション
  • PEG 修飾により Bst DNA ポリメラーゼの耐熱性と阻害剤耐性が向上:この研究では、ポリエチレングリコール(PEG)修飾により Bst DNA ポリメラーゼの耐熱性と阻害剤耐性が大幅に向上することが示され、バイオテクノロジー応用における酵素性能の向上における PEG′ の潜在的可能性が強調されています(Yang et al., 2024)。
  • Leishmania tarentolae に基づく真核細胞無細胞タンパク質発現系の凍結乾燥法の開発:無細胞タンパク質発現系の凍結乾燥プロセスに PEG を組み込むことで、バイオテクノロジーのワークフローの安定性と効率性を向上させる役割が示されました(Alfaro-Palma et al., 2024)。
  • 癌治療における光線力学療法のためのナノ材料および共役ポリマーにおける一重項酸素発生に関する包括的レビュー:このレビューでは、光線力学療法における PEG 化ナノ材料の応用に焦点を当て、癌治療における生体適合性と治療効果の改善におけるその重要性を強調しています(Singh et al., 2024)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
202371-250G:
202371-1KG:
202371-VAR:
202371-500G:
202371-20KG:
202371-5G:
202371-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Plasticizing collagen hydrolysate with glycerol and low-molecular weight poly(ethylene glycols)
Langmaier F, et al.
Thermochimica Acta, 469(1-2), 52-58 (2008)
Developing perylene diimide based acceptor polymers for organic photovoltaics
Liang Z, et al.
Synthetic Metals, 161(11-12), 1014-1021 (2011)
Stephanie V Koebele et al.
Hormones and behavior, 126, 104854-104854 (2020-09-20)
17β-estradiol (E2)-containing hormone therapy is a safe, effective way to alleviate unwanted menopause symptoms. Preclinical research has focused upon the role of E2 in learning and memory using a surgically menopausal rodent model whereby the ovaries are removed. Given that
Anju Singh et al.
Scientific reports, 10(1), 3766-3766 (2020-03-01)
Th17 cells are critical drivers of autoimmune diseases and immunopathology. There is an unmet need to develop therapies targeting pathogenic Th17 cells for the treatment of autoimmune disorders. Here, we report that anxiolytic FGIN-1-27 inhibits differentiation and pathogenicity of Th17
Yaqi Li et al.
Carcinogenesis, 41(7), 993-1004 (2019-11-20)
Colon signet-ring cell carcinoma (SRCC) is a rare type of malignant dedifferentiated adenocarcinomas, and is associated with poor survival. However, an in-depth study of the biological features of SRCC is hindered by the lack of a reliable in vitro model
資料
無機および高分子基板上に化学的にグラフト化されたナノスケールの高分子膜(ポリマーブラシ)の合成と特性解析について紹介します。
The present publication focuses on synthesis and characterization of nanothick, chemically grafted polymer films (polymer brushes) on various inorganic and polymeric substrates.
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。