Merck
202398
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
greener alternative
average Mn 400, hydroxyl
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
ポリエチレングリコール, average Mn 400
形状
viscous liquid
品質水準
分子量
Mn 380-420
average Mn 400
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.466
pH
4.5-7.5
粘度
7.3 cSt(210 °F)(lit.)
mp
4-8 °C (lit.)
密度
1.128 g/mL
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、親水性で生体適合性のある合成ポリマーであり、生物医学およびその他のアプリケーションで広く使用されています。PEGは非毒性で、FDA承認済みであり、概ね非免疫原性であり、生体共役反応、薬物送達、表面機能化、組織工学など多数の生物医学アプリケーションで頻繁に使用されています。薬物送達では、PEGを抗体薬物複合体(ADC)のリンカーとして、またはナノ粒子の表面コーティングとして使用し、全身的薬物送達を改善することができます。
アプリケーション
カーボンブラックと併用し、導電性複合材料を形成します。 ポリ(エチレングリコール)のポリマーナノスフェアを薬物送達に使用しました。
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、ブタ大動脈平滑筋細胞(PAOSMC)で行う磁性バクテリアセルロース(MBC)ペリクルの合成およびin vitro安全性評価のためのコーティング剤として使用されています。未被覆酸化鉄NPは細胞に対し細胞傷害性を有すると考えられているため、PEGにより細胞培養に適した表面を作ります。また、ブタ皮膚、ヒト成人人工皮膚、およびヒト包皮を用いた、機能性コラーゲンの経皮送達のためのポリビニルピロリドン製マイクロニードルの有効性を調査する可塑剤として使用されています。得られたマイクロニードルは、さまざまな分析学的手法および生物分析手法により解明されたと報告されています。
法的情報
Selectfluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
202398-250G:
202398-BULK:
202398-20KG:
202398-500G:
202398-5G:
202398-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transdermal delivery of functional collagen via polyvinylpyrrolidone microneedles
Sun W, et al.
Annals of Biomedical Engineering, 43(12), 2978-2990 (2015)
Synthesis and in vitro safety assessment of magnetic bacterial cellulose with porcine aortic smooth muscle cells
Pastrana FH, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 104(11), 2801-2809 (2016)
Changxin Wan et al.
Cancer research, 81(1), 158-173 (2020-11-08)
Immune therapies have had limited efficacy in high-grade serous ovarian cancer (HGSC), as the cellular targets and mechanism(s) of action of these agents in HGSC are unknown. Here we performed immune functional and single-cell RNA sequencing transcriptional profiling on novel
Akashi, M., Akagi, T.
Yuki Gosei Kaguku Kyokaishi, 65, 520-520 (2004)
Ruth Hernandez-Perez et al.
Physical review. E, 96(6-1), 062803-062803 (2018-01-20)
The evaporation of droplets can give rise to a wide range of interesting phenomena in which the dynamics of the evaporation are crucial. In this work, we find simple scaling laws for the evaporation dynamics of axisymmetric droplets pinned on
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
関連コンテンツ
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.