Merck
81260
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
average Mn 6,000, hydroxyl
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
ポリエチレングリコール, average Mn 6,000
形状
flakes
品質水準
分子量
Mn 5,000-7,000
average Mn 6,000
pH
4.5-7.5
mp
60-63 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は親水性ポリマーです。これは、エチレンオキシドのアニオン開環重合により容易に合成することが可能で、ある範囲の分子量および様々な末端基になります。架橋して網目構造になると、PEGの水分含量を高くすることが可能となり、「ヒドロゲル」が形成されます。ヒドロゲル形成は、電離放射線によるPEGの架橋、または反応性の鎖末端を有するPEGマクロマーの共有結合架橋のいずれかにより開始されます。PEGは、免疫反応を引き起こさないため、生物学的用途に適切な材料です。
アプリケーション
これは、治療用のタンパク質やペプチドを修飾してそれらの溶解性を高めるために使用されています。
光重合PEGヒドロゲルは、細胞をカプセル封入するための生物活性障壁および免疫隔離障壁の生成に新たな用途があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81260-6X1KG:
81260-VAR:
81260-RSAMPLE:
81260-5KG:
81260-1KG:
81260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ji Hyeon Hwang et al.
Journal of veterinary science, 20(3), e29-e29 (2019-06-05)
Vaccination is one of the most effective ways of controlling and preventing foot-and-mouth disease (FMD) outbreaks. The effective prevention of this disease requires the use of high-quality vaccines to meet the criteria that enable customers to use them simply. The
Fahad Zadjali et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-07)
The tuberous sclerosis complex (Tsc) proteins regulate the conserved mTORC1 growth regulation pathway. We identified that loss of the Tsc2 gene in mouse inner medullary collecting duct (mIMCD) cells induced a greater than two-fold increase in extracellular vesicle (EV) production
Su-Hwa You et al.
Veterinary microbiology, 234, 44-50 (2019-06-20)
Foot-and-mouth disease virus (FMDV) is the cause of an economically devastating disease in major cloven-hoofed livestock. Although type C foot-and-mouth disease (FMD) has not occurred anywhere worldwide since 2004, the antigen bank should be preserved in preparation for an unexpected
Marc D Hein et al.
Applied microbiology and biotechnology, 105(1), 129-146 (2020-12-05)
The novel influenza A virus (IAV) defective interfering particle "OP7" inhibits IAV replication in a co-infection and was previously suggested as a promising antiviral agent. Here, we report a batch-mode cell culture-based production process for OP7. In the present study
Joo-Hyung Choi et al.
Veterinary microbiology, 236, 108374-108374 (2019-09-11)
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious disease and causes economic damage at a national level. In particular, the type O FMD virus (FMDV) is a serotype that causes FMD outbreaks most frequently in the world. In recent years, Southeast
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供