Merck
P5413
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
for molecular biology, average mol wt 8,000
別名:
ポリ(エチレンオキシド), PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード
for molecular biology
品質水準
形状
powder
分子量
average mol wt 8,000
溶解性
water: soluble (approximately 630 mg/ml, 20 °C)
密度
1.0845 g/mL at 70 °C
1.0689 g/mL at 90 °C
その他の活性
DNase, RNase and NICKase, none detected
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は、洗剤、乳化剤、石鹸、鋳造工程、医薬品、および化粧品で使用されます。PEGは潤滑剤として広く使用されています。クロマトグラフの固定相にも適用されています。PEGはエマルジョン中の結晶の形成を阻害します。
ポリエチレングリコール(PEG)は酸化エチレンと水のポリマーで、縮合で得られます。PEGは空気の存在下で酸化分解を受けやすいポリマーです。PEGの高温および/または酸素への暴露の最小化または酸化防止剤の添加によって分解量を制限することができます。PEGは保存中に加水分解することも劣化することもありません。PEGはカビの成長を促進しません。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は以下の用途に使用されています:
  • プロトプラスト懸濁液
  • エマルジョンの層分離の防止
  • ファージテール状粒子の沈殿
  • ポリメラーゼ連鎖反応の生成物の精製と増強
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5413-BULK:
P5413-1KG:4548173207032
P5413-VAR:
P5413-500G:4548173207056
P5413-2KG:4548173207049
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
John M Murray
Journal of microscopy, 267(2), 193-213 (2017-03-23)
The ability to replace genes coding for cellular proteins with DNA that codes for fluorescent protein-tagged versions opens the way to counting the number of molecules of each protein component of macromolecular assemblies in vivo by measuring fluorescence microscopically. Converting
Associations between HLA class I alleles and escape mutations in the hepatitis B virus core gene in New Zealand-resident Tongans
Abbott William GH, et al.
Journal of Virology, 84(1), 621-629 (2010)
Genes for the biosynthesis of the fungal polyketides hypothemycin from Hypomyces subiculosus and radicicol from Pochonia chlamydosporia
Reeves CD
Applied and Environmental Microbiology, 74(16), 5121-5129 (2008)
Retinol encapsulated into amorphous Ca2+ polyphosphate nanospheres acts synergistically in MC3T3-E1 cells
Muller Werner EG, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 93, 214-223 (2015)
Induction and Purification of C. difficile Phage Tail-Like Particles
Clostridium difficile, 167-175 (2016)
関連コンテンツ
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.