Merck
81268
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, for molecular biology, 8,000
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
powder
分子量
Mr 7000-9000
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
59-64 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
密度
1.0845 g/mL at 70 °C
1.0689 g/mL at 90 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は、さまざまな分子量で入手可能な非イオン性親水性ポリマーです。たんぱく質および核酸の精製と結晶成長を助けます。PEGとデキストランを併用すると、生物物質の精製に必要な水性のポリマー二相系が生成されます。PEGはまた、細胞膜と相互作用することによって細胞融合を可能にします。
アプリケーション
ポリエチレングリコールは、ビリオプランクトン濃縮剤として使用されています。 5′ mRNAからRNAオリゴリンカーの結紮を含む手順で使用されています。
その他情報
λgt10バクテリオファージの大規模作製での沈殿剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81268-250G:
81268-1KG:
81268-5KG:
81268-VAR:
81268-BULK:
81268-1000M2363:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)