Merck
81255
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, 6,000
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
solid
分子量
Mr 5000-7000
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤20 mg/kg peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は、さまざまな分子量で入手可能な非イオン性親水性ポリマーです。たんぱく質および核酸の精製と結晶成長を助けます。PEGとデキストランを併用すると、生物物質の精製に必要な水性のポリマー二相系が生成されます。PEGはまた、細胞膜と相互作用することによって細胞融合を可能にします。
アプリケーション
ポリエチレングリコールは、Galegae orientalis(マメ科牧草ガレガ)の実生におけるストレス(脱水)処理に使用されています。界面を横切るたんぱく質拡散を研究するための水系二相システムの調製に使用されています。
その他情報
たんぱく質の分別沈殿、プロトプラスト融合、ウイルスの精製、PEGと抗体を含むアガロースゲル上でのたんぱく質のエレクトロブロッティング
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81255-1KG:
81255-100G:
81255-2.5KG:
81255-1000M:
81255-250G:
81255-BULK:
81255-VAR:
81255-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carolina Reyes et al.
Research in microbiology, 171(3-4), 134-142 (2020-01-29)
Ammonia oxidizing archaea (AOA) inhabiting soils have a central role in the global nitrogen cycle. Copper (Cu) is central to many enzymes in AOA including ammonia monooxygenase (AMO), the enzyme involved in the first step of ammonia oxidation. This study
K C Ingham
Methods in enzymology, 182, 301-306 (1990-01-01)
Polyethylene glycol is a nondenaturing water-soluble polymer whose ability to precipitate protein from aqueous solution can be qualitatively understood in terms of an excluded volume mechanism. The increment in PEG concentration required to effect a given reduction in solubility is
J.B. Power et al.
Methods in Enzymology, 118, 578-578 (1986)
Rapid bacteriophage sedimentation in the presence of polyethylene glycol and its application to large-scale virus purification.
K R Yamamoto et al.
Virology, 40(3), 734-744 (1970-03-01)
R F Atmeh et al.
Electrophoresis, 14(1-2), 69-72 (1993-01-01)
A method is described for electroblotting of proteins, separated by gradient polyacrylamide gel electrophoresis, onto an agarose gel matrix containing specific antibodies. Three proteins of different molecular weight, including human albumin, isolated and in plasma, human plasma transferrin and C3