製品名
PEG 6000 15% – Tris pH 8; 100 mM solution,
pH
8.0±0.2 ( in neat)
品質水準
密度
1.03 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
11130-VAR-F:
11130-10ML-KC-F:
11130-100ML-F:
11130-BULK-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)