Merck
P2139
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
average MN 8,000, hydroxyl
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
ポリエチレングリコール, average mol wt 8,000, powder
形状
powder
品質水準
分子量
average mol wt 8,000
溶解性
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 630 mg/ml, 20 °C)
密度
1.0845 g/mL at 70 °C
1.0689 g/mL at 90 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は親水性ポリマーです。PEGは、酸化エチレンのアニオン開環重合により、ある範囲の分子量および多様な末端基を有するように容易に合成することができます。ネットワーク状に架橋されると、PEGは高い水分含有量を有することができ、「ヒドロゲル」を形成します。PEGは免疫応答を誘発しないので、生物学的応用にとって好適な材料です。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は、溶解速度を経口バイオアベイラビリティを向上させるための薬剤処方に使用できます。
PEGは、優れた抗ガン活性と抗炎症活性を持つ食用ナノ粒子(ENP)の効率的な単離に使用できます。PEGはクラウディング剤であり、ナノベシクルを捕捉し沈殿させる網状メッシュを形成します。例えば、ショウガ由来ENPは、超遠心分離と比べてコスト効率の高いPEGベースの方法を使って単離されます。
PEGは、親水性高分子量医薬品の制御放出のための生分解性ハイドロゲルを合成するための前駆体として使用できます。
特徴および利点
  • 高い構造柔軟性
  • 生体適合性
  • 両親媒性
  • 高い水和容量
  • 立体障害なし
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2139-500G:4548173205618
P2139-BULK:
P2139-1KG:4548173205595
P2139-EW:
P2139-VAR:
P2139-2KG:4548173205601
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D E Corpet et al.
Cancer research, 60(12), 3160-3164 (2000-06-24)
We have previously shown that dietary polyethylene-glycol (PEG) suppresses the occurrence of azoxymethane-induced cancers in an accelerated rat model of colon carcinogenesis. To determine the consistency of this preventive effect, we carried out a long-term study in rats fed the
Parveen K Garg et al.
Atherosclerosis, 297, 81-86 (2020-02-26)
We aimed to assess the relationship of HDL (high-density lipoprotein)-mediated cholesterol mass efflux capacity (CMEC) with risk of incident peripheral artery disease (PAD). CMEC was measured in 1458 Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis participants between 2000 and 2002 as part of
Maofu Li et al.
BMC plant biology, 21(1), 57-57 (2021-01-23)
Strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) is an important fruit crop worldwide. It was particularly sensitive to drought stress because of their fibrous and shallow root systems. Mutant rty of Arabidopsis thaliana ROOTY (RTY) results in increased endogenous auxin levels, more
Lisa F Horowitz et al.
Lab on a chip, 21(1), 122-142 (2020-11-12)
As preclinical animal tests often do not accurately predict drug effects later observed in humans, most drugs under development fail to reach the market. Thus there is a critical need for functional drug testing platforms that use human, intact tissues
Leslie Y Beh et al.
Cell, 177(7), 1781-1796 (2019-05-21)
DNA N6-adenine methylation (6mA) has recently been described in diverse eukaryotes, spanning unicellular organisms to metazoa. Here, we report a DNA 6mA methyltransferase complex in ciliates, termed MTA1c. It consists of two MT-A70 proteins and two homeobox-like DNA-binding proteins and
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。