Merck
81280
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
10,000
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
solid
分子量
8500-11500
mp
62-65 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、主として合成ポリマーとして使用されているエチレンオキシドのオリゴマーです。親水性、生体適合性、低コストという特性を有するため、生物医学的ヒドロゲルに有用です。
アプリケーション
PEGは、薬物送達から<187/>生物医学的アプリケーション、エネルギー保存までさまざまな用途に使用できます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81280-1KG:
81280-BULK:
81280-6X1KG:
81280-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Entrapment of essential oils in hydrogels for biomedical applications
Polymeric Gels, 125-141 (2018)
Hydrogels in craniofacial tissue engineering
Biomaterials for Oral and Dental Tissue Engineering, 47-64 (2017)
Biomedical hydrogels
Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering, 107-115 (2005)
Long-circulating poly (ethylene glycol)-modified gelatin nanoparticles for intracellular delivery
Kaul G and Amiji M
Pharmaceutical Research, 19(7), 1061-1067 (2002)
Permeability and blood compatibility properties of chitosan-poly(ethylene oxide) blend membranes for haemodialysis
Amiji MM
Biomaterials, 16(8), 593-599 (1995)
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。