Merck
81300
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
average MN 20,000, hydroxyl
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリエチレングリコール, average Mn 20,000
フォーム
flakes
品質水準
分子量
average Mn 20,000
mp
63-66 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は親水性ポリマーです。エチレンオキサイドのアニオン開環重合によって容易に合成でき、幅広い分子量と様々な末端基を持たせることができます。架橋によるネットワーク構築により、PEG は多量の水を含有可能な「ヒドロゲル」を形成します。ハイドロゲルの形成は、電離放射線による PEG の架橋か、または反応性末端による PEG 巨大分子の共有結合的架橋のどちらかによって、開始することができます。PEG は、免疫応答を引き起こさないため、生物学的アプリケーションに適した材料です。
アプリケーション
PEG は、溶解性の改善や毒性の低減を目的として、タンパク質性およびペプチド性医薬品の修飾に使用されています。
光重合化 PEG ハイドロゲルは、細胞の被包のための、生理活性的および免疫隔離的バリアーの構築に使用される新たなアプリケーションです。
その他情報
分子量:Mn 16,000-24,000
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81300-VAR:
81300-5KG:
81300-1KG:
81300-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xu Zhang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(40), 14330-14337 (2012-09-20)
Understanding the interface between DNA and nanomaterials is crucial for rational design and optimization of biosensors and drug delivery systems. For detection and delivery into cells, where high concentrations of cellular proteins are present, another layer of complexity is added.
Chien-Chi Lin et al.
Biomaterials, 32(36), 9685-9695 (2011-09-20)
Hydrogels provide three-dimensional frameworks with tissue-like elasticity and high permeability for culturing therapeutically relevant cells or tissues. While recent research efforts have created diverse macromer chemistry to form hydrogels, the mechanisms of hydrogel polymerization for in situ cell encapsulation remain
Carrie F Olson-Manning
Molecular biology and evolution, 37(8), 2257-2267 (2020-03-21)
Metabolic networks are complex cellular systems dependent on the interactions among, and regulation of, the enzymes in the network. Although there is great diversity of types of enzymes that make up metabolic networks, the models meant to understand the possible
Teagan E Bate et al.
Soft matter, 15(25), 5006-5016 (2019-06-06)
Self-organization of kinesin-driven, microtubule-based 3D active fluids relies on the collective dynamics of single microtubules. However, the connection between macroscopic fluid flows and microscopic motion of microtubules remains unclear. In this work, the motion of single microtubules was characterized by
Oliver J Harrison et al.
Cell reports, 30(8), 2655-2671 (2020-02-27)
Non-clustered δ1- and δ2-protocadherins, close relatives of clustered protocadherins, function in cell adhesion and motility and play essential roles in neural patterning. To understand the molecular interactions underlying these functions, we used solution biophysics to characterize binding of δ1- and
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
すべて表示