Merck
T6674
Sigma-Aldrich
腫瘍壊死因子-α ヒト
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
別名:
hTNF-α, TNF-α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
腫瘍壊死因子-α ヒト, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
形状
powder
有効性
0.02-0.3 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
~17.4 kDa
包装
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNF(7124)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TNF-αには、ヒト線維芽細胞、および多形核好中球と破骨細胞を活性化し、インターロイキン-1、プロスタグランジンE2、コラゲナーゼ産生を誘発するその他の細胞株の成育促進が含まれます。
ヒト腫瘍壊死因子-α(TNFα)は、下記の用途で使用されています:
  • サイトカインであるTNFαによるストレスがヒト神経およびグリア(HNG)細胞に及ぼす影響の分析
  • TNFαを介したプロリル-4ヒドロキシラーゼα1(P4Hα1)の抑制の分子メカニズムの研究
  • 細胞死受容体を介したHeLa細胞のアポトーシスの誘導
生物化学的/生理学的作用
腫瘍ネクローシス因子α (TNF-α)は、カケクチンとしても知られており、26 kDaの膜結合タンパク質として発現し、その後TNF-α変換酵素(TACE)によって開裂し、循環中でホモトリマーを形成する溶解性の17 kDaのモノマーを放出します。TNF-αは抗腫瘍活性、免疫修飾作用、炎症、拒食症、悪液質、敗血症性ショック、ウィルス複製および造血に関与します。TNF-αは、多数の誘導的および抑制的作用因子とともに、多種多様な細胞によって発現されます。主としてTNF-αは、バクテリア(リポ多糖体)、ウィルス、寄生生物、マイトジェンおよび他のサイトカインのような免疫学的攻撃に反応してマクロファージによって産生されます。TNF-αは多くの形質転換細胞(その同名の活性)に対して細胞毒性を示しますが、正常な二倍体細胞では、増殖(線維芽細胞)、分化(骨髄球性細胞)あるいは活性化(好中球)を刺激することができます。TNF-αは、DNAウィルスとRNAウィルスの両方に対する抗ウィルス性効果も示し、いくつかの他のサイトカインの産生を誘発します。TNF-αは臨床試験で抗腫瘍薬として使用されていますが、 シグマのサイトカイン・成長因子・ホルモンの製品は研究専用です。TNF-αおよび関連分子のTNF-β(LT-α)は28%のアミノ酸配列同一性を有する近い構造的相同性を共有し、両方とも同じTNF受容体、TNFR1およびTNFR2を活性化します。マウスおよびヒトTNF-αは79%のアミノ酸配列同一性を共有します。ヒトTNF-αと異なり、マウス型はN-グリコシル化されています。
物理的形状
凍結乾燥品(3 mM Tris-HClバッファー溶液、5%トレハロース含有、0.2 μmフィルター滅菌済み)。
アナリシスノート
TNF-αの生物活性は、マウスL929細胞の細胞溶解を指標として測定しました。
文書ライブラリにアクセスする
A cytomegalovirus-encoded inhibitor of apoptosis that suppresses caspase-8 activation
Skaletskaya A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(14), 7829-7834 (2001)
Role of NonO-histone interaction in TNFalpha-suppressed Prolyl-4-hydroxylase alpha1
Zhang C, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1783(8), 1517-1528 (2008)
miRNA-155 up-regulation and complement factor H (CFH) deficits in Down?s Syndrome
Li YY, et al.
Neuroreport, 23(3), 168-168 (2012)
Casper Steenholdt et al.
The American journal of gastroenterology, 109(7), 1055-1064 (2014-05-07)
Cost-effective guidance of therapeutic strategy in Crohn's disease patients with secondary infliximab (IFX) treatment failure may be achieved by serum IFX and anti-IFX antibody (Ab) measurements by radioimmunoassay (RIA). This study investigated implications of using other techniques for this purpose.
Fen Li et al.
Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences, 40(9), 945-954 (2015-09-27)
To investigate the association of TNF-α-308 gene polymorphism with the risk of RA in Hunan's Han Chinese population. A total of 112 patients with RA from Han Chinese population in Hunan were recruited, along with 129 healthy controls. TNF-α-308 (rs1800629)
プロトコル
細胞生存率・増殖・活性化・細胞毒性を測定するためのWST-1アッセイプロトコルWST-1試薬調製手順・アプリケーション例WST-1アッセイに関するよくある質問・トラブルシューティングガイド
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
すべて表示