製品種目
BioUltra
フォーム
solid
分子量
Mr 2700-3300
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
81227-1000M1950:
81227-250G:
81227-2.5KG:
81227-VAR:
81227-1KG:
81227-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック