Merck
1546547
USP
ポリエチレングリコール3350
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ポリエチレングリコール, PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
polyethylene glycol
分子量
Mw 3015-3685
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
ポリエチレングリコール3350は、化学式H(OCH2CH2)nOHで示されるエチレンオキシドと水の付加ポリマーです。nはオキシエチレン基の平均数を表します。見かけの重量平均分子量は3015–3685 g/mol (Da)です。
アプリケーション
Polyethylene glycol 3350 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Polyethylene Glycol 3350 and Electrolytes for Oral Solution
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1546547-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polyethylene Glycol 3350 and Electrolytes for Oral Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(6), 3587-3587 (2022)
Polyethylene Glycol 3350
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(4), 3584-3584 (2020)