蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- プロピレングリコール
- ポリエチレングリコール 3350
- 非結晶性ソルビトール溶液
- ポリオキシル 40 水素化ヒマシ油
- マルチトール溶液
- ソルビトール溶液
- ソルビトールソルビタン溶液
- ダパグリフロジンプロパンジオール
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1265515-0.5ML:4548173959818