Merck
85978
Supelco
エチレングリコール
analytical standard
別名:
1,2-エタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39020501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
752 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
15.3 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この物質は、食品に触れることを意図されたプラスチックに関するEU規制(2011年10月)のポジティブリストに掲載されています。
エチレングリコールは、無色の液体で、酸化エチレンの水和によって取得できます。
アプリケーション
さまざまなクロマトグラフィー法により、生体サンプル中の分析対象物を測定するための分析用標準物質として使用される場合があります。
エチレングリコールは、銀ナノ構造の合成における溶媒として使用されており、エチレンのエポキシ化において有効な触媒として機能します。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85978-10ML-F:4548173963792
85978-5ML-F:4548173963808
85978-BULK-F:
85978-VAR-F:
85978-1ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H H Maurer et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 754(2), 401-409 (2001-05-08)
A gas chromatographic-mass spectrometric assay is described for identification and quantification of the antifreezes ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG) in plasma for early diagnosis of a glycol intoxication. After addition of 1,3-propanediol as internal standard, the plasma sample
Shape?and size?specific chemistry of Ag nanostructures in catalytic ethylene epoxidation
ChemCatChem, 2, 78-83 (2010)
N M Wu et al.
Journal of analytical toxicology, 11(2), 63-66 (1987-03-01)
A simultaneous determination of ethylene glycol (EG) and ethylene chlorohydrin (EC), which are formed during sterilization of bone and dura mater with ethylene oxide, has been reported. The EG and EC residues in tissues were extracted with HPLC grade water
Petrochemical Processes null
Alexandra Ehlers et al.
SpringerPlus, 2(1), 203-203 (2013-06-07)
A rapid headspace-gas chromatography (HS-GC) method was developed for the analysis of ethylene glycol and propylene glycol in plasma and serum specimens using 1,3-propanediol as the internal standard. The method employed a single-step derivitization using phenylboronic acid, was linear to