Merck
324558
Sigma-Aldrich
エチレングリコール
anhydrous, 99.8%
別名:
1,2-エタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
eCl@ss:
39020501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
形状
liquid
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレングリコールは、凍結防止剤の主な成分です。
アプリケーション
エチレングリコールは、トリイソプロピルボレーと存在下での、キラル1,2-アミノアルコールとの反応による、スピロボレートエステルの調製に使用されます。また、ルテニウム(III)塩化物と2,2'-ビピラジンの反応による、トリス(2,2'-ビピラジル)ルテニウム(II)塩化物の調製において溶媒として使用されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324558-4X2L:
324558-BULK:
324558-12X100ML:
324558-1L:4548173937236
324558-PZ:
324558-2L:4548173937243
324558-VAR:
324558-6X1L:4548173937250
324558-100ML:4548173937229
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of spiroborate esters from 1,2-aminoalcohols, ethylene glycol and triisopropyl borate: preparation of (S)-1-(1,3,2-dioxaborolan-2-yloxy)-3-methyl-1,1-diphenylbutan-2-amine
Stepanenko V, et al.
Organic Syntheses, 87, 26-26 (2010)
Bis(tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate)
Lies SD, et al.
Organic Syntheses, 93, 178-178 (2016)
The spectrum of ethylene glycol poisoning.
Moriarty RW & McDonald RH.
Clinical Toxicology, 7(6), 583-596 (1974)
Gregory Charles Nordmann et al.
Scientific reports, 10(1), 915-915 (2020-01-24)
The transcription factor ZENK is an immediate early gene that has been employed as a surrogate marker to map neuronal activity in the brain. It has been used in a wide variety of species, however, commercially available antibodies have limited
Peter Mygind Leth et al.
Forensic science international, 155(2-3), 179-184 (2005-10-18)
Ethylene glycol (EG) can be found in many agents, such as antifreeze. Ingestion of EG may cause serious poisoning. Adults are typically exposed when EG is ingested as a cheap substitute for ethanol or in suicide-attempts. Children may be exposed