Merck
T59455
Sigma-Aldrich
トリエチレングリコール
ReagentPlus®, 99%
別名:
トリグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
969357
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
蒸気圧:
<0.01 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
viscous liquid
自己発火温度
699 °F
expl. lim.
9.2 %
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
密度
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリエチレングルコールは、次の用途で使用できます。
  • さまざまな食用油および植物油をゲル化するために使用する脂肪酸ゲル化剤を調製するため。
  • in situタンパク質精製に用いる超常磁性酸化鉄ナノ粒子を調製する際の溶媒として。
  • 海底天然ガス脱水プロセスの吸収材として。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
330.8 °F - closed cup
引火点(℃)
166 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
T59455-1KG:
T59455-25G:
T59455-2.5L:
T59455-1L:
T59455-20KG:
T59455-VAR:
T59455-BULK:
T59455-3KG:
T59455-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design and physicochemical properties of long and stiff fatty low molecular weight oleogelators
Delbecq F, et al.
Journal of Molecular Liquids, 295, 111708-111708 (2019)
Spray-Dried Hierarchical Aggregates of Iron Oxide Nanoparticles and Their Functionalization for Downstream Processing in Biotechnology
Kleinfeldt L, et al.
ACS Omega, 4(15), 16300-16308 (2019)
Subsea natural gas dehydration in a membrane contactor with turbulence promoter: An experimental and modeling study
Ahmadi M, et al.
Chemical Engineering Journal, 404(15), 126535-126535 (2021)
Mohammad Yaseen Ahmad et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(5) (2020-03-11)
The study of ultra-small paramagnetic gadolinium oxide (Gd2O3) nanoparticles (NPs) as in vivo positive (T1) magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents is one of the most attractive fields in nanomedicine. The performance of the Gd2O3 NP imaging agents depends on
Yeong-Ji Jang et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 11(1) (2020-12-31)
The water proton spin relaxivity, colloidal stability, and biocompatibility of nanoparticle-based magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents depend on the surface-coating ligands. Here, poly(acrylic acid-co-maleic acid) (PAAMA) (Mw = ~3000 amu) is explored as a surface-coating ligand of ultrasmall gadolinium