product name
Reagent Alcohol, reagent grade
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
アッセイ
≥89% (GC)
形状
liquid
含みます
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
濃度
100%
不純物
≤0.1% water
蒸発残留物質
<0.0005%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
アプリケーション
sample preservation
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Solvent in organic synthesis (Ex. Esterification reaction)
- Solvent for cytofluorimetric analysis
- Antimicrobial and disinfectant agent
- Cleaning
- Purification
- General Chemical Syntheses
特徴および利点
構成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
362808-EW-200LP1SB:
362808-4L:
362808-BULK:
362808-1L:
362808-200L-P1:
362808-VAR:
362808-18L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)