製品名
Reagent Alcohol, anhydrous, ≤0.005% water
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
フォーム
liquid
含みます
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
濃度
100%
不純物
≤0.005% water
蒸発残留物質
≤0.0005%
bp
78 °C (lit.)
mp
−130 °C
SMILES記法
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Microfluidically Assisted Synthesis of Calcium Carbonate Submicron Particles with Improved Loading Properties: Research on microfluidically synthesized calcium carbonate submicron particles shows enhanced loading properties, offering potential advancements in drug delivery systems and other nanotechnology applications (Ermakov AV, et al., 2023).
- Recent Developments in CaCO3 Nano-Drug Delivery Systems: Advancing Biomedicine in Tumor Diagnosis and Treatment: A review focusing on recent advancements in the development of calcium carbonate-based nano-drug delivery systems, which have significant potential to improve tumor diagnosis and therapy (Lin C, et al., 2024).
構成
greener alternative product
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
676829-4L:4548173272221
676829-4X4L:4548173272238
676829-BULK:
676829-1L:4548173272214
676829-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)