品質水準
光学活性
[α]28/D +45°, c = 2 in chloroform
不純物
<1% toluene
mp
172-174 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N4O[C@@]34C2
InChI
1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9+,10+,11?/m1/s1
InChI Key
GBBJBUGPGFNISJ-YDQXZVTASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(1S)-(+)-(10-カンファースルホニル)オキサジリジンは、次の用途で使用できます。
- エナンチオ選択的不斉酸化を介して、プロキラルなケトンエノラートを光学的活性を有するα-ヒドロキシケトンに変換するため。
- ピロリン酸を介して結合されるチミジンオリゴヌクレオチドの合成に。
- (R)-ラベプラゾールナトリウム、(R)-ランソプラゾールナトリウムなどのプロトンポンプ阻害剤を、対応するプロキラルな硫化物のDBU塩から不斉合成するため。
- ホスホノ酢酸およびチオホスホノ酢酸オリゴデオキシヌクレオチドを、対応するホスフィノ酢酸を酸化して調製するために。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
345350-250MG:
345350-1G:
345350-BULK:
345350-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the synthesis of oligonucleotides interconnected through pyrophosphate linkages
European Journal of Organic Chemistry, 2015(27), 6084-6091 (2015)
Davis oxaziridine-mediated asymmetric synthesis of proton pump inhibitors using DBU salt of prochiral sulfide
Organic Process Research & Development, 14(5), 1264-1268 (2010)
Chemistry of oxaziridines. 14. Asymmetric oxidation of ketone enolates using enantiomerically pure (camphorylsulfonyl) oxaziridine
Journal of the American Chemical Society, 112(18), 6679-6690 (1990)
Journal of the American Chemical Society, 125(4), 940-950 (2003-01-23)
Phosphonoacetate and thiophosphonoacetate oligodeoxynucleotides were prepared via a solid-phase synthesis strategy. Under Reformatsky reaction conditions, novel esterified acetic acid phosphinodiamidites were synthesized and condensed with appropriately protected 5'-O-(4, 4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxynucleosides to yield 3'-O-phosphinoamidite reactive monomers. These synthons when activated with tetrazole