Merck
517453
Sigma-Aldrich
酢酸銅(II)
greener alternative
powder, 99.99% trace metals basis
別名:
酢酸第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
181.63
Beilstein:
3595638
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
6.9 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: copper
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
酢酸銅(Cu (OAc)2)は、固体状態および非水溶液の二量体構造で発生します。無水Cu (OAc)2は、一水和物Cu (OAc)2を90oCで加熱または還流し、次に不溶性生成物をジエチルエーテルで洗浄することにより製造できます。
アプリケーション
酢酸銅は、以下のような生化学反応に使用できる複合体を形成します;DNA抽出、プリンおよびピリミジンヌクレオシドのリボースヒドロキシルとの結合。ある研究から、Cu (OAc)2Pyrus由来サンプル中のタンニンを固定および除去し、高品質のDNAが得られることが示されています。複合体の抗癌活性、抗菌活性、および抗真菌活性について研究されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
517453-5G:4548173165004
517453-BULK:
517453-VAR:
517453-25G:4548173164991
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Stereoselective differentiation between ribonucleosides and deoxynucleosides by reaction with the copper(II) acetate dimer.
N A Berger et al.
Nature: New biology, 239(95), 237-240 (1972-10-25)
Quantitative densitometric thin-layer chromatography of lipids using copper acetate reagent.
M E Fewster et al.
Journal of chromatography, 43(1), 120-126 (1969-08-05)
Michael Devereux et al.
Journal of inorganic biochemistry, 98(6), 1023-1031 (2004-05-20)
Thiabendazole (TBZH) reacts with iron(III) nitrate causing protonation of the ligand to yield the nitrate salt [TBZH(2)NO(3)] (1). Reaction of TBZH with copper(II) acetate results in the deprotonation of the ligand yielding [Cu(TBZ)2.(H2O)2] (2). Reactions of TBZH with the chloride
Manpreet Kaur et al.
Nanoscale research letters, 13(1), 182-182 (2018-06-20)
Here, we report efficient composition-tunable Cu-doped ZnInS/ZnS (core and core/shell) colloidal nanocrystals (CNCs) synthesized by using a colloidal non-injection method. The initial precursors for the synthesis were used in oleate form rather than in powder form, resulting in a nearly
Sarayut Radapong et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-05)
Artocarpus lakoocha Wall. ex Roxb. (family: Moraceae) has been used as a traditional Thai medicine for the treatment of various parasitic diseases. This species has been reported to be the source of phytochemicals, which show potent biological activities. The objective
資料
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
銅金属の堆積プロセスは、マイクロエレクトロニクス用途で使用されるインターコネクト(配線)を形成するための不可欠なツールであり、第11族元素(貨幣金属:銅、銀、金)は原子層堆積法(ALD:atomic layer deposition)のプロセス開発において重要な位置を占めています。
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
すべて表示