Merck
383317
Sigma-Aldrich
酢酸亜鉛
99.99% trace metals basis
別名:
Zn(OAc)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)2Zn
CAS番号:
分子量:
183.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
不純物
<0.2% water
密度
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O[Zn]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸亜鉛は、主にさまざまな合成反応における前駆体または触媒として使用されます。有機化学では、酢酸亜鉛は炭素-炭素結合の形成における試薬として利用されています。エステル、アリルアルコール、酢酸塩の合成を促進することができます。例えば、フィッシャーエステル化反応のように、アルコール、フェノールおよびアミンからエステルを形成するアシル化を促進することができます。酢酸亜鉛は金属有機構造体(MOF)の合成にも使用されています。MOFは、有機配位子に配位した金属イオンまたはクラスターから構成されます。酢酸亜鉛は、有機リンカーと配位して堅牢なネットワークを形成する能力があるため、MOF形成の前駆体として作用することができます。
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(927805)としても入手できます。
アプリケーション
酢酸亜鉛は以下に使用されています:
  • 吸着剤、イオン交換、または触媒への応用が考えられる、層状Zn-アリールホスホナートの合成。
  • シリカ粒子表面をコーティングする硫化亜鉛ナノ粒子の超音波合成。
  • イオン交換法によるZnO/ZnS複合材料の合成(1)
  • 光電気化学的な水分解のための3D階層ZnO/ZnSヘテロ接合分岐ナノワイヤの作製(2)
  • 高効率の光触媒的な水の完全分解のためのCo3O4で修飾したZnO@ZnSコアシェル構造の合成(3)
  • ZnO光触媒の合成(4)
調製ノート
オクタデシルアミンとトリオクチルホスフィンオキシドとの混合物中での酢酸亜鉛とセレノ尿素の熱分解によるZnSeナノ構造体の調製
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
383317-BULK:
383317-100G:4548173142142
383317-VAR:
383317-25G:4548173142159
383317-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Siu-Hong Chan et al.
PloS one, 5(2), e9071-e9071 (2010-02-09)
Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M) systems in microorganisms. We have cloned, expressed and purified a new
Asit Baran Panda et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(2), 765-770 (2007-01-11)
Shape-, size-, and phase-controlled ZnSe nanostructures were synthesized by thermolysis of zinc acetate and selenourea using liganding solvents of octadecylamine (ODA) and trioctylphosphineoxide (TOPO) at different molar ratios. Materials synthesized in pure ODA resulted in uniform ultranarrow nanorods and nanowires
Junsang Cho et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(15), 3711-3719 (2017-04-01)
Highly efficient blue-emitting CdSe-derived core/shell gradient alloy quantum dots (CSGA QDs) with photoluminescence quantum yield (PL QY) of ca. 90% have been synthesized through a facile "one-pot" approach. CdSe nuclei are initially formed as core and gradient alloy shells such
Abdelhay Aboulaich et al.
Inorganic chemistry, 49(23), 10940-10948 (2010-11-06)
Relatively monodisperse and highly luminescent Mn(2+)-doped zinc blende ZnSe nanocrystals were synthesized in aqueous solution at 100 °C using the nucleation-doping strategy. The effects of the experimental conditions and of the ligand on the synthesis of nanocrystals were investigated systematically.
Huiqing Wang et al.
Cellulose (London, England), 20(6), 3007-3024 (2013-01-01)
Photoluminiscent (PL) cellulose aerogels of variable shape containing homogeneously dispersed and surface-immobilized alloyed (ZnS)