主要文書
8.08803
Sigma-Aldrich
Zinc(II) acetylacetonate
for synthesis
別名:
Zinc(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)zinc(II), Bis(2,4-pentanedionato) zinc(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O4Zn
CAS番号:
分子量:
263.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
237-860-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
580 °C
pH
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
129-131 °C/13 hPa
mp
124-126 °C
溶解性
6.9 g/L
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Zn+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI Key
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Zn): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1