アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
180-182 °C (dec.) (lit.)
密度
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
A Practical and Catalytic Reductive Olefin Coupling
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F300-250G:
F300-100G:
F300-500G:
F300-25G:
F300-BULK:
F300-1KG:
F300-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
代表的な金属有機構造体(MOF)であるHKUST-1とZIFについてその特性をご紹介します。
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。