Merck
494534
Sigma-Aldrich
コバルト(III)アセチルアセトナート
99.99% trace metals basis
別名:
Co(acac)3, コバルト(III) 2,4-ペンタンジオナート, トリス(2,4-ペンタンジオナト)コバルト, 第二コバルトアセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co(C5H7O2)3
CAS番号:
分子量:
356.26
Beilstein:
9007210
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
granular
powder or crystals
反応適合性
core: cobalt
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
光化学的特性および磁気特性ならびに合成への応用が期待される新しい一群のモノポルフィリンの調製に使用されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494534-25G:4548173942742
494534-5G:4548173942759
494534-BULK:
494534-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gema Martinez et al.
Frontiers in chemistry, 6, 487-487 (2018-11-06)
C-encapsulated highly pure PtxCoy alloy nanoparticles have been synthesized by an innovative one-step in-situ laser pyrolysis. The obtained X-ray diffraction pattern and transmission electron microscopy images correspond to PtxCoy alloy nanoparticles with average diameters of 2.4 nm and well-established crystalline
I K Adzamli et al.
The Biochemical journal, 211(1), 219-226 (1983-04-01)
Kinetic results are presented for the reaction of reduced [2Fe-2S] ferredoxin from the blue-green alga Spirulina platensis with Co(NH3)6(3+), Co(edta)- and Co(acac)3 as oxidants at pH 8.0 at I0.10 (NaCl). The aim is to compare results obtained with those previously
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The
資料
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。