Merck
260983
Sigma-Aldrich
トリス(エチレンジアミン)コバルト(III)クロリド 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NCH2CH2NH2)3CoCl3·2H2O
CAS番号:
分子量:
381.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.Co.2H2O/c3*3-1-2-4;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;;2*1H2/q;;;;;;+3;;/p-3
InChI Key
ALLUKJGRPOLBEF-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
260983-50G:
260983-10G:4548173934716
260983-BULK:
260983-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zari Hooshyar et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 30(5), 538-548 (2014-10-15)
Diamine-sarcophagine (DiAmsar) binding to human serum albumin (HSA) and bovine serum albumin (BSA) was investigated under simulative physiological conditions. Fluorescence spectra in combination with Fourier transform infrared (FT-IR), UV-visible (UV-vis) spectroscopy, cyclic voltammetry (CV), and molecular docking method were used