Merck
71360
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム decahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
別名:
ソーダ, 結晶炭酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
286.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
crystals
不純物
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.003% total sulfur (as SO4)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium carbonate decahydrate is an organooxygen compound. It is used as a strong base or a powerful electrolyte.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71360-250G:
71360-VAR-D:
71360-5KG:
71360-BULK:
71360-1KG:
71360-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An infra-red study of the hydrates of sodium carbonate.
Buijs K and Schutte CJH.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 17(9), 917-920 (1961)
Chemical structure of poly (β-cyclodextrin-co-citric acid).
Bednarz S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 119(6), 3511-3520 (2011)
Dehydration of sodium carbonate decahydrate to monohydrate in a fluidized bed.
Hartman M, et al.
AIChE Journal, 47(10), 2333-2333 (2001)
Azadeh Nilghaz et al.
Lab on a chip, 12(1), 209-218 (2011-11-18)
This paper describes the fabrication of microfluidic cloth-based analytical devices (μCADs) using a simple wax patterning method on cotton cloth for performing colorimetric bioassays. Commercial cotton cloth fabric is proposed as a new inexpensive, lightweight, and flexible platform for fabricating
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by