安全性情報
8.20894
Sigma-Aldrich
Nitromethane
for synthesis
別名:
Nitromethane, Mononitromethane, Nitrocarbol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3NO2
CAS番号:
分子量:
61.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
EC Index Number:
200-876-6
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98% (GC)
bp:
101.2 °C/1013 hPa
蒸気圧:
36.4 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
36.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
有効性
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.3-63.0 % (v/v)
pH
6.4 (20 °C, 0.6 g/L in H2O)
bp
101.2 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
転移温度
flash point 35.6 °C
溶解性
105 g/L
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
官能基
nitro
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)