Merck
360554
Sigma-Aldrich
ニトロメタン
ACS reagent, ≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3NO2
CAS番号:
分子量:
61.04
Beilstein:
1698205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥95%
bp:
101.2 °C (lit.)
蒸気圧:
2.7 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
自己発火温度
784 °F
expl. lim.
7.3 %, 33 °F
不純物
≤0.05% water
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
clear for appearance
SMILES記法
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトロメタンは、化学処理および分析の溶媒として一般的に使用される脂肪族ニトロ化合物です。
アプリケーション
ニトロメタンは、以下の溶媒として使用できます:
  • アルコールを用いたインドールのFeCl3-触媒によるフリーデルクラフツアルキル化。
  • アルドキシムのニトリルへのコバルト触媒による脱水。
  • アルコールのカルボニル化合物への化学選択的酸化。
  • アリール置換アルキンの金触媒によるヒドロアリール化。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360554-3L:
360554-4L:
360554-VAR-D:
360554-VAR:
360554-2.5L:
360554-4X4L:4548173938721
360554-2L:
360554-6X500ML:
360554-BULK:
360554-500ML:4548173938738
360554-20L:
360554-1L:4548173938714
360554-18L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 696-696 (1994)
Wenguo Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(4), 771-777 (2012-02-10)
Through the cleavage of the C-C bond, the first catalytic tandem conjugate addition-elimination reaction of Morita-Baylis-Hillman C adducts has been presented. Various S(N)2'-like C-, S-, and P-allylic compounds could be obtained with exclusive E configuration in good to excellent yields.