Merck
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
別名:
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)nitroethene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
209.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
116-120 °C (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
InChI Key
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
639699-1G:
639699-BULK:
639699-5G:
639699-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1