Merck
199877
Sigma-Aldrich
水素化アルミニウムリチウム
greener alternative
powder, reagent grade, 95%
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlH4
CAS番号:
分子量:
37.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
125 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
基材の原子番号:3
アプリケーション
水素化アルミニウムリチウム(LiAlH4)は、エステル、カルボン酸、塩化アシル、アルデヒド、エポキシド、およびケトンを対応するアルコールに還元する化学合成で使用できる、有効な還元剤です。加えて、アミド、ニトロ、ニトリル、イミン、オキシム、およびアジドをアミンに変換します。
LiAlH4は、水素貯蔵の用途に有望な物質です。その特性には、高い重量水素密度および体積水素密度などがあります。また、還元型酸化グラフェン(rGO)調製における還元剤として使用することができます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
199877-100G:4548173370200
199877-500G:4548173370248
199877-10G:4548173370217
199877-25G:4548173370231
199877-10KG:
199877-BULK:
199877-1KG:4548173370224
199877-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lithium Aluminum Hydride
Paquette LA, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Synthesis and characterization of lithium aminoborohydrides: A new class of powerful reducing agents
Fisher GB, et al.
Tetrahedron Letters, 33(32), 4533-4536 (1992)
Lithium aluminum hydride as reducing agent for chemically reduced graphene oxides
Ambrosi A, et al.
Chemistry of Materials, 24(12), 2292-2298 (2012)
Reversible hydrogen storage via titanium-catalyzed LiAlH4 and Li3AlH6
Chen J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(45), 11214-11220 (2001)
A first-principles study of the electronic structure and stability of a lithium aluminum hydride for hydrogen storage
Song Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(13), 6906-6910 (2006)
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。