Merck
686034
Sigma-Aldrich
水素化アルミニウムリチウム
greener alternative
hydrogen-storage grade
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlH4
CAS番号:
分子量:
37.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
hydrogen-storage grade
品質水準
アッセイ
>99.95%
形状
pellets
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
125 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Lithium aluminum hydride (LAH) is majorly used in hydrogen storage applications. Its properties include high gravimetric and volumetric hydrogen densities. It can also be used as a reducing agent in the preparation of reduced graphene oxide (rGO).
アナリシスノート
Hydrogen content, XRD plots and metal purity data are available upon request.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
686034-VAR:
686034-BULK:
686034-10G:4548173370316
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Reversible hydrogen storage via titanium-catalyzed LiAlH4 and Li3AlH6
Chen J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(45), 11214-11220 (2001)
Regeneration of lithium aluminum hydride
Graetz J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(52), 17790-17794 (2008)
A first-principles study of the electronic structure and stability of a lithium aluminum hydride for hydrogen storage
Song Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(13), 6906-6910 (2006)
Lithium aluminum hydride as reducing agent for chemically reduced graphene oxides
Ambrosi A, et al.
Chemistry of Materials, 24(12), 2292-2298 (2012)
Sonja Stanković et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(19), 4266-4273 (2010-08-05)
A new synthetic protocol for the LiAlH(4)-promoted reduction of non-activated aziridines under microwave conditions was developed. Thus, ring opening of 2-(acetoxymethyl)aziridines provided the corresponding beta-amino alcohols, which were then used as eligible substrates in the synthesis of 5-methylmorpholin-2-ones via condensation
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。
関連コンテンツ
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。