Merck
323403
Sigma-Aldrich
水素化アルミニウムリチウム
greener alternative
pellets, reagent grade, 95%
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlH4
CAS番号:
分子量:
37.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
pellets
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
サイズ
10 mm × 6 mm
mp
125 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウムアルミニウム無水物は選択的還元剤として効果的です。この無水物は水素化リチウムを塩化アルミニウムと反応することによって調製することができます。この無水物はエーテルに可溶で、容易にカルボキシル基を1級アルコール基に還元することができます。水素化アルミニウムリチウムによって還元することができる他の有機化合物はアルデヒド、ケトン、酸塩化物、酸無水物、ハロゲン化物、キノン、窒素化合物です。
アプリケーション
水素化アルミニウムリチウムは、ポリチオエーテルの合成における重要中間体であるウンデク-10-エン-1-オールの合成に使用できます。
水素化アルミニウムリチウム(LAH)は水素貯蔵応用法の有望材です。その特性として、水素の重量密度および体積密度の高さが挙げられます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
323403-BULK:
323403-25G:4548173370293
323403-VAR:
323403-100G:4548173370286
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sasol Encyclopaedia of Science and Technology null
Renewable sulfur-containing thermoplastics via AB-type thiol-ene polyaddition
van den Berg O, et al.
European Polymer Journal, 49(4), 804-812 (2013)
Reduction of Organic Compounds by Lithium Aluminum Hydride. III. Halides, Quinones, Miscellaneous Nitrogen Compounds1.
Nystrom RF and Brown WG
Journal of the American Chemical Society, 70(11), 3738-3740 (1948)
Reversible hydrogen storage via titanium-catalyzed LiAlH4 and Li3AlH6
Chen J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(45), 11214-11220 (2001)
Reduction of organic compounds by lithium aluminum hydride. I. Aldehydes, ketones, esters, acid chlorides and acid anhydrides.
Nystrom RF and Brown WG
Journal of the American Chemical Society, 69(5), 1197-1199 (1947)