Merck
593702
Sigma-Aldrich
水素化リチウムアルミニウム 溶液
2.0 M in THF
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlH4
CAS番号:
分子量:
37.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
2.0 M in THF
密度
0.906 g/mL at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤または試薬です。
  • オレイン酸由来の熱可塑性ポリエステルポリアミドの合成
  • リチウムポリマー電池
  • gem-ジフルオロメチレン誘導体のヒドロ脱フッ素化
  • 不斉アルドール反応
  • 水素吸収/脱離能を持つLi-Al-N-H複合材料の合成
LAHは強力な還元剤で、例えばケトンからアルコールへの還元といった、多様な還元反応で用います
包装
使い捨てのボトルとして25 mL Sure/Sealボトルを推奨します。繰り返し穴を開けることは、製品の性能の劣化を引き起こします。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
593702-1L:4548173367613
593702-4X25ML:4548173319285
593702-BULK:
593702-VAR:
593702-100ML:4548173172620
593702-25ML:4548173172637
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitsuteru Numazawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 54(4), 554-556 (2006-04-06)
Reduction of a double bond at C-1 of 1,4-dien-3-one steroids 7 and 8 with LiAl2H4 in THF or NaB2H4 in MeOH and H2O gave stereospecifically [1alpha-2H]-labeled 4-en-3-one steroids 9 and 10, respectively. When the deuterated solvents, MeO2H and 2H2O, were
Pseudo-allosteric recognition of mandelic acid with an enantioselective coordination complex.
Jungseok Heo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(6), 941-944 (2005-12-31)
Seiji Takeda et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(2), 303-306 (2013-05-01)
Measurement of oxidized low-density lipoprotein (LDL) generated by oxidative stress of various kinds might be useful for evaluating the risk of cardiovascular disease. We evaluated some electrode materials to detect oxidized LDL electrochemically. Some carbon nanotube dispersions were studied as
Sonja Stanković et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(19), 4266-4273 (2010-08-05)
A new synthetic protocol for the LiAlH(4)-promoted reduction of non-activated aziridines under microwave conditions was developed. Thus, ring opening of 2-(acetoxymethyl)aziridines provided the corresponding beta-amino alcohols, which were then used as eligible substrates in the synthesis of 5-methylmorpholin-2-ones via condensation
Matthias D'hooghe et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(3), 607-615 (2010-01-22)
trans- and cis-1-Alkyl-4-aryl-3-chloroazetidin-2-ones, prepared through cyclocondensation of chloroketene and the appropriate imines in a diastereoselective way, were transformed into the corresponding non-activated trans- and cis-2-aryl-3-(hydroxymethyl)aziridines via reductive ring contraction using LiAlH(4) in Et(2)O. Furthermore, trans-2-aryl-3-(hydroxymethyl)aziridines were transformed into 2-amino-3-arylpropan-1-ols and