Merck
212792
Sigma-Aldrich
水素化リチウムアルミニウム 溶液
1.0 M in diethyl ether
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlH4
CAS番号:
分子量:
37.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.716 g/mL at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤または試薬です。
  • オレイン酸由来の熱可塑性ポリエステルポリアミドの合成
  • リチウムポリマー電池
  • gem-ジフルオロメチレン誘導体のヒドロ脱フッ素化
  • 不斉アルドール反応
  • 水素吸収/脱離能を持つLi-Al-N-H複合材料の合成
LAHは強力な還元剤で、例えばケトンからアルコールへの還元といった、多様な還元反応で用います
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
212792-4X25ML:
212792-BULK:
212792-PZ:
212792-8L:4548173116068
212792-800ML:4548173116051
212792-VAR:
212792-100ML:4548173116044
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sonja Stanković et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(19), 4266-4273 (2010-08-05)
A new synthetic protocol for the LiAlH(4)-promoted reduction of non-activated aziridines under microwave conditions was developed. Thus, ring opening of 2-(acetoxymethyl)aziridines provided the corresponding beta-amino alcohols, which were then used as eligible substrates in the synthesis of 5-methylmorpholin-2-ones via condensation
Andreas Grubelnik et al.
Journal of separation science, 31(10), 1739-1744 (2008-05-08)
Bacterial poly(hydroxyalkanoates) (PHAs) vary in the composition of their monomeric units. Besides saturated side-chains, unsaturated ones can also be found. The latter leads to unwanted by-products (THF ester, secondary alcohols) during acidic cleavage of the polymer backbone in the conventional
Seiji Takeda et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(2), 303-306 (2013-05-01)
Measurement of oxidized low-density lipoprotein (LDL) generated by oxidative stress of various kinds might be useful for evaluating the risk of cardiovascular disease. We evaluated some electrode materials to detect oxidized LDL electrochemically. Some carbon nanotube dispersions were studied as
Matthias D'hooghe et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(3), 607-615 (2010-01-22)
trans- and cis-1-Alkyl-4-aryl-3-chloroazetidin-2-ones, prepared through cyclocondensation of chloroketene and the appropriate imines in a diastereoselective way, were transformed into the corresponding non-activated trans- and cis-2-aryl-3-(hydroxymethyl)aziridines via reductive ring contraction using LiAlH(4) in Et(2)O. Furthermore, trans-2-aryl-3-(hydroxymethyl)aziridines were transformed into 2-amino-3-arylpropan-1-ols and
Pseudo-allosteric recognition of mandelic acid with an enantioselective coordination complex.
Jungseok Heo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(6), 941-944 (2005-12-31)