Merck
210013
Sigma-Aldrich
ヨウ化水素酸
contains no stabilizer, distilled, 57 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
別名:
ヨウ化水素酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HI
CAS番号:
分子量:
127.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
liquid
含まれません
stabilizer
濃度
57 wt. % in H2O
bp
127 °C (lit.)
mp
-50 °C
密度
1.701 g/mL at 25 °C
保管温度
room temp
SMILES記法
I
InChI
1S/HI/h1H
InChI Key
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヨウ化水素酸は、水に溶解したヨウ化水素ガスです。一般に還元剤として使用される強酸です。
ヨウ化水素酸(HI)は、赤リンと組み合わせた場合(HI/red P)、メタンフェタミン調製用の還元剤としての役割があります。 HI/リンは、さまざまな多環キノンを還元します。 またHIは、さまざまなポリアレーンキノン、ハイドロキノン、およびフェノールを対応する芳香族炭化水素へと変換させるための還元剤としても関与します。
アプリケーション
ヨウ化水素酸は、重水素化[13C]-ヨウ化メチルおよび[13C]-ヨウ化メチルの合成に使用される可能性があります。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
210013-50ML:4548173115719
210013-250ML:4548173115702
210013-VAR:
210013-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A practical laboratory route to the synthesis of trideuteriomethyl-[13C] iodide.
Coumbarides GS, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 46(4), 291-296 (2003)
Patnaik P.
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 123 (2007)
Methamphetamine synthesis via hydriodic acid/red phosphorus reduction of ephedrine.
Skinner HF.
Forensic Science International, 48(2), 123-134 (1990)
Efficient reduction of polycyclic quinones, hydroquinones, and phenols with hydriodic acid.
Konieczny M and Harvey RG.
The Journal of Organic Chemistry, 44(26), 4813-4816 (1979)
Kazumasa Wakamatsu et al.
Pigment cell & melanoma research, 22(4), 474-486 (2009-06-06)
Pheomelanogenesis is a complex pathway that starts with the oxidation of tyrosine (or DOPA, 3,4-dihydroxyphenylalanine) by tyrosinase in the presence of cysteine, which results in the production of 5-S-cysteinyldopa and its isomers. Beyond that step, relatively little has been clarified