Merck
398098
Sigma-Aldrich
ヨウ化水素酸
contains no stabilizer, ACS reagent, 55%
別名:
ヨウ化水素酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HI
CAS番号:
分子量:
127.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
55%
55.0-58.0% (ACS specification)
形状
liquid
含まれません
stabilizer
不純物
≤0.75% I2
強熱残分
≤0.01%
bp
127 °C (lit.)
密度
1.7 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I
InChI
1S/HI/h1H
InChI Key
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
強酸であるヨウ化水素酸は、水に溶解したヨウ化水素酸ガスです。
アプリケーション
ヨウ化水素酸は、ヨウ素化による尿サンプルの誘導体化に使用され、多次元ガスクロマトグラフィー質量分析(GCxGC-qMS)を使用して芳香族アミンを検出しました。
以下のプロセスに使用できます。
  • 部分的にフッ素化された臭化ピリジニウム合成中の脱ヨウ素化プロセス。
  • 酸化グラフェンナノリボン(OGN)の還元剤として。
  • メタンフェタミンの合成でプソイドエフェドリンを減らすために赤リンと組み合わせて。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398098-VAR:
398098-50ML:4548173142845
398098-5ML:4548173264240
398098-250ML:4548173142838
398098-BULK:
398098-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and biocompatibility evaluation of partially fluorinated pyridinium bromides.
Vyas SM, et al.
New. J. Chem., 30(6), 944-951 (2006)
Graphite oxide and graphene nanoribbons reduction with hydrogen iodide.
Cataldo F, et al.
Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 19(5), 461-468 (2011)
Patnaik P.
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 123-123 (2007)
G A Mostafa et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 17(10), 1189-1193 (2002-05-07)
A simple, rapid and selective procedure for the indirect spectrophotometric determination of Se(IV) and As(V) has been developed. It is based on the reduction of Se(IV) to Se(0) and As(V) to As(III) with hydroiodic acid (KI + HCl). The liberated
Daniel J Weisenberger et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 24(3), 512-519 (2015-01-15)
The CpG island methylator phenotype (CIMP) represents a subset of colorectal cancers characterized by widespread aberrant DNA hypermethylation at select CpG islands. The risk factors and environmental exposures contributing to etiologic heterogeneity between CIMP and non-CIMP tumors are not known.