Merck
244260
Sigma-Aldrich
臭化水素酸
ACS reagent, 48%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HBr
CAS番号:
分子量:
80.91
Beilstein:
3587158
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.8 (vs air)
蒸気圧
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
詳細
48% aqueous HBr
アッセイ
47.0-49.0% (ACS specification)
48%
形状
liquid
強熱残分
≤0.002%
密度
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
SO42- and SO32-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤1 ppm
Se: ≤0.01 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
Br
InChI
1S/BrH/h1H
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
臭化水素酸は、オレフィン、アルキン、およびケトンの求電子的ラジカル臭素化のための臭素化試薬として使用できる強酸です。
アプリケーション
臭化水素酸は以下で臭素化剤として使用できます:
  • アニリドのブロモアニリドへの位置選択的臭素化。
  • 対応する二臭素化アルカン、二臭素化アルケン、α-ブロモケトンへのオレフィン、アルキン、ケトンの酸化臭素化。
アルコールを対応するカルボン酸に好気的に光酸化するための触媒としても使用できます。
その他情報
ACS仕様は製品438065と同じ
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244260-1L:
244260-100ML:4548173123486
244260-4X100ML:
244260-CH:
244260-500ML:4548173123493
244260-VAR:
244260-BULK:
244260-500ML-PC:
244260-2.5L:
244260-5ML:
244260:
244260-VAR-D:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrobromic acid-catalyzed Friedel-Crafts type reactions of naphthols.
Xu C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(4), 1559-1562 (2014)
The oxidation of acetophenones to arylglyoxals with aqueous hydrobromic acid in dimethyl sulfoxide.
Floyd MB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(25), 5022-5027 (1985)
Production of cellulose nanocrystals using hydrobromic acid and click reactions on their surface.
Sadeghifar H, et al.
J. Mater. Sci., 46(22), 7344-7355 (2011)
Efficient bromination of olefins, alkynes, and ketones with dimethyl sulfoxide and hydrobromic acid.
Song S, et al.
Green Chemistry, 17(6), 3285-3289 (2015)
M Y Mirza
Talanta, 27(2), 101-106 (1980-02-01)
The extraction of Pd(II), Rh(III), Ir(III), Au(III) and Pt(IV) from hydrochloric and hydrobromic acid with 5% tri-iso-octylamine solution in carbon tetrachloride has been studied. The gold extract from hydrochloric acid is yellow and absorbs at 325 nm, the palladium compound