Merck
B59500
Sigma-Aldrich
2-ブロモブタン
98%
別名:
sec-ブチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CHBrCH3
CAS番号:
分子量:
137.02
Beilstein:
505949
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
密度
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブロモブタンとブタノールの異性体との二元混合物の粘度は298.15および313.15Kにおいて評価されています。 2,2-ジブロモブタン、メソ-2,3-ジブロモブタン、およびdl-2,3-ジブロモブタンは、臭素分子との反応中に主な光臭素化反応産物として形成されます。この反応では1,2-ジブロモブタンと2,2,3-トリブロモブタンも少収量で得られます。
2-ブロモブタンはハロゲン化アルキルです。ニッケルアルミニウム合金の水酸化カリウム溶液の存在下での還元的脱ハロゲン化による2-ブロモブタンの分解が報告されています。 臭化アルキルの混合物中の2-ブロモブタンのガスクロマトグラフィーによる定量が報告されています。 KOH-シリカ上での2-ブロモブタンのデヒドロ臭素化の立体化学が調べられています。
アプリケーション
2-ブロモブタンは非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤の合成で使用される可能性があります。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B59500-BULK:
B59500-100G:
B59500-5G:
B59500-500G:
B59500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photobromination of (-)-(2R)-2-bromobutane with bromine-81.
Tanner DD, et al.
Journal of the American Chemical Society, 99(8), 2714-2723 (1977)
Viscosities of binary mixtures of 2-bromobutane and 2-bromo-2-methylpropane with isomeric butanols at 298.15 and 313.15 K.
Artigas H, et al.
International Journal of Thermophysics, 23(6), 1455-1468 (2002)
Selective Reactivity in Gas-Liqiud Chromatography. Determination of 2-Bromobutane and 1-Bromo-2-methylpropane.
Harris WE and McFadden WH.
Analytical Chemistry, 31(1), 114-117 (1959)
Khalid Mohammed Hassan Hilmy
Archiv der Pharmazie, 339(4), 174-181 (2006-04-06)
A series of non-nucleosides 9-47 were synthesized. Compounds 1-4 were reacted with formic acid (85%) to afford compounds 5-8. Then, the latter compounds were reacted with alkyl halides a-f (2-bromopropane, 2-bromobutane, benzyl bromide, benzyl chloromethyl ether, chloromethyl ethyl ether, phenacyl
STEREOCHEMISTRY AND ISOTOPE EFFECT IN THE DEHYDROBROMINATION OF 2-BROMOBUTANE OVER SOLID CATALYSTS.
Misono M and Yoneda Y.
Chemistry Letters (Jpn), 1(7), 551-552 (1972)