安全性情報
8.20281
Sigma-Aldrich
2-Chlorobutane
for synthesis
別名:
2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9Cl
CAS番号:
分子量:
92.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
201-151-7
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
160 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °C
有効性
17400 mg/kg LD50, oral (Rat)
17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-8.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
転移温度
flash point -10 °C
溶解性
1.0 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(CC)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体