Merck
135194
Sigma-Aldrich
ブロモシクロヘキサン
98%
別名:
シクロヘキシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11Br
CAS番号:
分子量:
163.06
Beilstein:
1098373
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: soluble
密度
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI Key
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモシクロヘキサンのaxial配座異性体は、9,9′-ビアントリルと包接錯体を形成し、弱い1,3二軸性Cl ... H相互作用を示します。炭化水素を生成する触媒であるグラファイト存在下で、パラ-キシレンアルキル化反応に関与します
アプリケーション
ブロモシクロヘキサンは、vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization spectroscopyによる、椅子型ブロモシクロヘキサンのequatorialおよびaxial立体配座異性体のイオン化研究に使用されています
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
135194-5G:
135194-1KG:
135194-500G:
135194-5ML:
135194-100G:
135194-VAR:
135194-250ML:
135194-100ML:
135194-1L:
135194-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Songhee Han et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(37), 10005-10010 (2010-08-27)
Ionization of equatorial and axial conformational isomers of the chair-bromocyclohexane is investigated with use of the vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization (MATI) spectroscopic technique. Two distinct ionization energies of 9.8308 ± 0.0025 and 9.8409 ± 0.0025 eV are determined for
Alkylation on graphite in the absence of Lewis acids.
Sereda GA.
Tetrahedron Letters, 45(39), 7265-7267 (2004)
Shinya Hirano et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (29)(29), 3646-3648 (2005-07-20)
The axial conformers of chloro- and bromocyclohexane were isolated in a pure state as inclusion complexes with 9,9'-bianthryl, and a 1,3 diaxial Cl...H weak interaction was discovered by X-ray analysis of the axial conformer of chlorocyclohexane.
Hanumantha Rao Vutukuri et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(50), 13830-13834 (2014-11-05)
Particle shape is a critical parameter that plays an important role in self-assembly, for example, in designing targeted complex structures with desired properties. Over the last decades, an unprecedented range of monodisperse nanoparticle systems with control over the shape of
Marjolein N van der Linden et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 31(1), 65-75 (2014-12-24)
We studied suspensions of sterically stabilized poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles in the solvent cyclohexyl bromide (CHB; εr = 7.92). We performed microelectrophoresis measurements on suspensions containing a single particle species and on binary mixtures, using confocal microscopy to measure the