安全性情報
8.20287
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexane
for synthesis
別名:
Chlorocyclohexane, Cyclohexyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11Cl
CAS番号:
分子量:
118.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
208-806-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
290 °C
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7.5 % (v/v)
bp
141-143 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
転移温度
flash point 34 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI Key
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.996 - 0.999
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F
引火点(℃)
34 °C
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体