Merck
C105058
Sigma-Aldrich
クロロシクロヘキサン
99%
別名:
シクロヘキシルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11Cl
CAS番号:
分子量:
118.60
Beilstein:
1900796
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI Key
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F
引火点(℃)
34 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C105058-100G:
C105058-500G:
C105058-BULK:
C105058-5G:
C105058-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Octavio Perez-Garcia et al.
Environmental science & technology, 51(23), 13678-13688 (2017-10-31)
Metabolomics provides insights into the actual physiology of cells rather than their mere "potential", as provided by genomic and transcriptomic analysis. We investigate the modulation of nitrous oxide (N
Henriëtte E Bakker et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(4), 881-890 (2017-01-04)
The electrophoretic mobility and the zeta potential (ζ) of fluorescently labeled colloidal silica rods, with an aspect ratio of 3.8 and 6.1, were determined with microelectrophoresis measurements using confocal microscopy. In the case where the colloidal particles all move at