Merck
306975
Sigma-Aldrich
tert-ブチルメチルエーテル
anhydrous, 99.8%
別名:
メチルtert-ブチルエーテル, メチルtert-ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH3
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730942
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.8%
bp:
55-56 °C (lit.)
蒸気圧:
4.05 psi
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
4.05 psi
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルメチルエーテルは、メタノールとイソブテンとの間の酸触媒反応により合成ができる一般的に使用されている有機溶媒です。これは、ガソリンのオクタン価を高めることを目的とした鉛含有の添加物に代わる効果的な方法です。
tert-ブチルメチルエーテル(MTBE)は、ガソリン添加剤です。MTBEは、プロパン酸化細菌株の存在下で酸化分解を受けます。様々なパラメータ下でのMTBEの熱アシスト過硫酸酸化の速度論研究では、反応が擬一次速度論に従うことが示唆されています。MTBEは、メタノールとイソブテンとの間の酸触媒反応により合成できます。研究では、ストップトフロー法によるプロペンの重合時にMTBEを添加すると、活性部位の数が増加することが示唆されています。
アプリケーション
tert-ブチルメチルエーテルは、超臨界条件下でキャノーラ油とのエステル交換により脂肪酸メチルエステル(FAME)およびグリセロールtert-ブチルエーテルを合成するために使用される場合があります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306975-VAR:
306975-2L:4548173936482
306975-BULK:
306975-PB-200LP1SB:
306975-20L-P2:
306975-PI-200L-P2:
306975-6X1L:4548173936499
306975-100ML:4548173936468
306975-PB-1250L-P1:
306975-1L:4548173936475
306975-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
<BIG>Eagleson M. </BIG>
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1995)
Application of artificial neural networks for modeling of the treatment of wastewater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE) by UV/H 2 O 2 process.
Salari D, et al.
Journal of Hazardous Materials, 125(1), 205-210 (2005)
Viktor Nilsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(11), 1166-1176 (2020-04-21)
To elucidate what properties control and practically limit ion transport in highly concentrated electrolytes (HCEs), the viscosity, ionic conductivity, ionicity, and transport numbers were studied for nine model electrolytes and connected to the rate capability in Li-ion battery (LIB) cells.
Relative solubility, stability, and absorptivity of lutein and β-carotene in organic solvents.
Craft NE and Soares JH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(3), 431-434 (1992)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)