Merck
179787
Sigma-Aldrich
tert-ブチルメチルエーテル
reagent grade, ≥98%
別名:
メチルtert-ブチルエーテル, メチルtert-ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH3
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730942
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
14.78 psi ( 55 °C)
4.05 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
自己発火温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
不純物
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルメチルエーテルは、一般的に使用される有機溶媒です。MTBEは、メタノールとイソブテンとの間の酸触媒反応により合成できます。これは、ガソリンのオクタン価を高めることを目的とした鉛含有の添加物に代わる効果的な方法です。
アプリケーション
tert-ブチルメチルエーテルは、超臨界条件下でキャノーラ油とのエステル交換により脂肪酸メチルエステル(FAME)およびグリセロールtert-ブチルエーテルを合成するために使用される場合があります。ストップトフロー法によるプロペンの重合中に添加すると、活性部位の数が増加します。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179787-2.5L:
179787-6X1L:
179787-1L:4548173356273
179787-4L:4548173356280
179787-25ML:
179787-VAR:
179787-VAR-D:
179787-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Removal of methyl tert-butyl ether (MTBE) with Nafion.
Lien HL and Zhang WX
Journal of Hazardous Materials, 144(1), 194-199 (2007)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
Relative solubility, stability, and absorptivity of lutein and β-carotene in organic solvents.
Craft NE and Soares JH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(3), 431-434 (1992)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)