Merck
443808
Sigma-Aldrich
tert-ブチルメチルエーテル
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
メチルtert-ブチルエーテル, メチルtert-ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH3
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730942
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.0%
アプリケーション:
microbiology
bp:
55-56 °C (lit.)
蒸気圧:
4.05 psi
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
4.05 psi
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
不純物
≤0.05% water
<1 ppm H2O2
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルメチルエーテル(メチルtert-ブチルエーテル、MTBE)はガソリン添加剤です。プロパン酸化細菌株によるその酸化分解が調べられています。その熱媒介生分解の速度論が、さまざまな反応条件下で調べられています。その生分解は疑似1次崩壊モデルに従っており、その疑似1次速度定数が評価されました。有機高分子化合物であるナフィオンの使用による水からの抽出が提案されています。MTBEは、メタノールとイソブテンとの間の酸触媒反応により合成できます。研究では、ストップトフロー法によるプロペンの重合時にMTBEを添加すると、活性部位の数が増加することが示唆されています。この溶媒は、ACS(American Chemical Society、アメリカ化学会)規格を満たしているので、分析試験などの厳しい品質条件を必要とするプロセスに使用できます。
アプリケーション
tert-ブチルメチルエーテル(メチルtert-ブチルエーテル、MTBE)は、以下の用途に使用される場合があります。
  • 種々雑多微生物コンソーシアムにおける唯一の炭素およびエネルギー源として。
  • ショットガン法によるプロファイリング用に体液から脂質を抽出する。
  • 超臨界条件下、無触媒でカノラ油のエステル交換反応によって脂肪酸メチルエステル(FAME)とグリセロールtert-ブチルエーテルを合成する。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
443808-20L:
443808-2L:
443808-2.5L:4548173922652
Q443808-200L:
443808-4X2.5L:4548173925714
443808-4X2L:
443808-6X1L:4548173925721
443808-4L:
443808-500ML:4548173941219
443808-6X500ML:
443808-1L:4548173941196
443808-25L:
Q443808-VAR:
443808-18L-P1-K0:
443808-18L-CS:4548173922645
443808-4X4L:4548173941202
Q443808-BULK:
443808-CP-50L-P2:
443808-200L-PW:
443808-200L:
443808-VAR:
443808-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Removal of methyl tert-butyl ether (MTBE) with Nafion.
Lien HL and Zhang WX
Journal of Hazardous Materials, 144(1), 194-199 (2007)
Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)