Merck
675407
Sigma-Aldrich
tert-ブチルメチルエーテル
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
別名:
メチルtert-ブチルエーテル, メチルtert-ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH3
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730942
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
4.05 psi
アッセイ
99.9%
形状
liquid
自己発火温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% Water
蒸発残留物質
≤0.0001%
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-Butyl methyl ether (MTBE) is a commonly used organic solvent. It can be synthesized by acid-catalyzed reaction between methanol and isobutene. It is an effective alternate to lead-containing additives for enhancing the octane rating of gasoline. The decomposition mechanism of MTBE by heat-assisted persulfate oxidation under different conditions has been reported. A study suggests that the addition of MTBE increases the number of active sites during polymerization of propene by the stopped-flow method.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
675407-VAR:
675407-4X4L:
675407-4L:
675407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
Relative solubility, stability, and absorptivity of lutein and β-carotene in organic solvents.
Craft NE and Soares JH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(3), 431-434 (1992)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)